Merck
53699
Supelco
1-Hexen-3-ol
analytical standard
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CH(OH)CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
zanieczyszczenia
≤1.0% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.424-1.432
n20/D 1.428 (lit.)
tw
134-135 °C (lit.)
gęstość
0.834 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
ciąg SMILES
CCCC(O)C=C
InChI
1S/C6H12O/c1-3-5-6(7)4-2/h4,6-7H,2-3,5H2,1H3
Klucz InChI
BVOSSZSHBZQJOI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)