Przejdź do
51937
N-Acetyl-3,5-dimethyl-4-benzoquinone imine
analytical standard
Synonim(y):
N-(3,5-Dimethyl-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)acetamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.20
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
4982746
MDL number:
Produkt 51937 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
assay
≥95.0% (GC), ≥95.0% (elemental analysis)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C(C)=CC(C=C1C)=NC(C)=O
InChI
1S/C10H11NO2/c1-6-4-9(11-8(3)12)5-7(2)10(6)13/h4-5H,1-3H3
InChI key
VUPORYDINWWWKZ-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
533637-25G04061832287706