Merck
50655
Sigma-Aldrich
Glyoxal trimer dihydrate
Synonim(y):
Ethanedial trimer dihydrate, Hexahydro[1,4]dioxino[2,3-b]-1,4-dioxin-2,3,6,7-tetrol
About This Item
Wzór liniowy:
(HC(O)C(O)H)3 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.14
Beilstein:
3542160
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
ciąg SMILES
[H]O[H].[H]O[H].OC1OC2OC(O)C(O)OC2OC1O
InChI
1S/C6H10O8/c7-1-2(8)12-6-5(11-1)13-3(9)4(10)14-6/h1-10H
Klucz InChI
BDSPTFQIOAEIII-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in the synthesis of:
  • Aza-analogs of 1,4-naphthoquinones as effectors of plasmodial thioredoxin and glutathione reductase
  • Substituted side-bridged cyclam derivatives
  • Furandicarboxylic acid di-methyl ester derivatives
Inne uwagi
This form of glyoxal is composed of 3 moles of glyoxal and 2 moles of water in a relatively stable configuration.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>239.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 115 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)