ProClin 200 contains a total of 1.5% active ingredient.
500399
ProClin™ 200
ProClin™ preservative for use in IVD manufacturing, CMIT/MIT 1.5%, pkg of 3.6 L
Synonim(y):
1,5% roztwór 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu
Formularz
liquid
okres trwałości
18 mo.
zawiera
3% Mg and Cu salts
skład
CMIT/MIT, 1.5%
opakowanie
pkg of 3.6 L
Parametry
operating temperature at <45 °C
Matryca
Water
Zakres roboczy pH
2.5-8.5
zakres pH
1.7-3.7
bp
100 °C
mp
-3 °C
rozpuszczalność
water: soluble
gęstość
1.02 g/cm3
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the concentration of active ingredients in ProClin 200?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the matrix of the ProClin 200?
1 answer-
ProClin 200 is an aqueous solution, containing 0.15 - 0.17 % Cupric nitrate and 1.4 - 2.0 % Magnesium nitrate in water.
Helpful?
-
-
When would I choose to use ProClin 200?
1 answer-
ProClin 200 is an excellent biocide for in vitro diagnostic reagents that are sensitive to the high salt concentration of ProClin 150.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.