Przejdź do
48121
ProClin 150
ProClin preservative for use in IVD manufacturing, CMIT/MIT 1.5%, Method Development Kit, pkg of 3 × 5 mL each (three different lots)
Synonim(y):
1.5% solution of 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
3 x 5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
453,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.28
453,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
biocide for IVD use
product line
ProClin
form
liquid
shelf life
2 yr (from Date of Manufacture)
contains
23 to 25% Mg salts
composition
CMIT/MIT, 1.5%
packaging
pkg of 3 × 5 mL each (three different lots)
parameter
operating temperature at <45 °C
matrix
Water
operating pH range
2.5-8.5
pH range
1.7-3.7
bp
100 °C/1013 hPa
mp
-21 °C
solubility
water: soluble
density
1.20 g/cm3
Application
ProClin preservatives are immediately microstatic upon contact with microbial organisms as a result of their ability to quickly penetrate cell membranes and inhibit specific enzymes crucial to cellular respiration. Multiple specific sites of ProClin toxicity prevent microorganisms from developing high levels of resistance, making ProClin highly efficient even over extended storage periods of your IVD components.
Legal Information
ProClin is a trademark of LANXESS Corp.
Disclaimer
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada′s Pest Management Regulatory Agency, Turkey′s Biocidal Products Regulation, Korea′s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
49376U49377U49379U
description
ProClin preservative for use in IVD manufacturing, CMIT/MIT 1.5%, Method Development Kit, pkg of 3 × 5 mL each (three different lots)
description
ProClin preservative for use in IVD manufacturing, CMIT/MIT 1.5%, pkg of 50 mL
description
ProClin preservative for use in IVD manufacturing, CMIT/MIT 1.5%, pkg of 400 mL
description
ProClin preservative for use in IVD manufacturing, CMIT/MIT 1.5%, pkg of 15 L
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
bp
100 °C/1013 hPa
bp
100 °C
bp
100 °C
bp
100 °C
density
1.20 g/cm3
density
1.20 g/cm3
density
1.20 g/cm3
density
1.20 g/cm3
mp
-21 °C
mp
-21 °C
mp
-21 °C
mp
-21 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ProClin 150
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
55965-84-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)