Merck
45816
Supelco
Bromfenvinphos-ethyl
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14BrCl2O4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
404.02
Beilstein:
6069447
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
opis
mixture of cis and trans isomers
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOP(=O)(OCC)O\C(=C\Br)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C12H14BrCl2O4P/c1-3-17-20(16,18-4-2)19-12(8-13)10-6-5-9(14)7-11(10)15/h5-8H,3-4H2,1-2H3/b12-8+
Klucz InChI
ORDKAVSHIKNMAN-XYOKQWHBSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
[Morphological and histoenzymatic changes in the rat brain after experimental bromfenvinphos (Ipophos-IPO 62) poisoning].
J Szczech et al.
Neuropatologia polska, 20(1-2), 239-251 (1982-01-01)
[Effectiveness of bromfenvinphos and photostable pyrethrin mixtures in the control of sanitary pests].
J Krocznński et al.
Wiadomosci parazytologiczne, 32(4-6), 527-530 (1986-01-01)
S Ułaszewski et al.
Acta microbiologica Polonica, 29(3), 293-307 (1980-01-01)
Thre enolophosphate insecticides (chlorphenvinphos: 0-/-/2',4'-dichlorophenyl/-2-chlorovinyl/diethyl phosphate, bromphenvinphos: 0-/1-/2',4'-dichlorophenyl/-2-bromovinyl/diethyl phosphate, mebromvinphos: 0-/1-/2',4'-dichlorophenyl/-2-bromovinyl/dimethyl phosphate) have been tested for their biological activity in baker's yeast. The results indicate that the chemicals exert an immediate hibitory effect on amino acid transport system, respiration, fermentation
K I Zaleska-Freljan et al.
Polish journal of pharmacology, 45(3), 309-316 (1993-05-01)
Bromfenvinphos [0,0-diethyl-1-(2,4-dichlorophenyl)-2-bromovinyl phosphate], (BrV), 12.33 mg/kg/day alone and in combination with methoxychlor [1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-methoxyphenyl)ethane], (MeOCl), 24.66 mg/kg/day were administered daily per os (intragastrically) in pure olive-oil for 6 weeks to male laboratory mice. The activity of gamma-glutamyl transpeptidase (GGTP), ceruloplasmin (CRP)
[Ultrastructure of rat liver cells in acute and shortened chronic poisoning with bromphenvinphos (author's transl)].
J Ochyński
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio D: Medicina, 33, 35-40 (1978-01-01)