Przejdź do
45808
Tricyclazole
PESTANAL®, analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
269,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7N3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.24
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
255-559-5
Beilstein/REAXYS Number:
980261
MDL number:
269,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
Cc1cccc2sc3nncn3c12
InChI
1S/C9H7N3S/c1-6-3-2-4-7-8(6)12-5-10-11-9(12)13-7/h2-5H,1H3
InChI key
DQJCHOQLCLEDLL-UHFFFAOYSA-N
General description
Tricyclazole is a protectant, systemic fungicide, extensively used for the control of rice blast.
Application
Tricyclazole may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in environmental samples using solid phase extrcation followed by liquid chromatography.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
391163337345701
Triazoxid PESTANAL®, analytical standard
Supelco
33373
Triazoxid
Triforin PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45701
Triforin
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, NMR: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tricyclazole
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Seul Ah Jeong et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 89(6), 1181-1185 (2012-09-28)
Soil is the major sink for majority of pesticides applied on agricultural crops and its fate depends on variety of factors. There is little research on fate of pesticide in field soil under different climatic conditions and there is a
Andrea Kunova et al.
Pest management science, 69(2), 278-284 (2012-08-31)
Rice blast, caused by Magnaporthe oryzae B. Couch sp. nov., is one of the most destructive rice diseases worldwide, causing substantial yield losses every year. In Italy, its management is based mainly on the use of two fungicides, azoxystrobin and
D Mares et al.
Mycological research, 110(Pt 6), 686-696 (2006-06-14)
Derivatives of pyrazolo[1,5-a][1, 3, 5]triazine-2,4-dione,pyrazolo[1,5-c][1, 3, 5]thiadiazine-2-one, pyrazolo[3,4-d][1, 3]thiazine-4-one, and pyrazolo[3,4-d][1, 3]thiazine-4-thione were screened for antifungal activity against the causal agent of rice blast disease, Magnaporthe grisea. The compounds were tested at doses ranging from 10 to 200mugml(-1), using the
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
45808-10MG04061835560684