Merck
45701
Supelco
Triforin
PESTANAL®, analytical standard
Wybierz wielkość
250 MG
353,00 zł
353,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
353,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14Cl6N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
434.96
Beilstein:
626358
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
353,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
ClC(Cl)(Cl)C(NC=O)N1CCN(CC1)C(NC=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C10H14Cl6N4O2/c11-9(12,13)7(17-5-21)19-1-2-20(4-3-19)8(18-6-22)10(14,15)16/h5-8H,1-4H2,(H,17,21)(H,18,22)
Klucz InChI
RROQIUMZODEXOR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Triforin jest ogólnoustrojowym fungicydem, powszechnie stosowanym do zwalczania parcha, zarazy płatków, brązowej zgnilizny, czarnej plamistości, rdzy i innych chorób atakujących owoce i warzywa.[1]
Zastosowanie
Triforyna może być stosowana jako analityczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w produktach spożywczych[2][3] przy użyciu różnych technik chromatograficznych.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sittig's Handbook of Pesticides and Agricultural Chemicals, 11(2), 506-513 (2014)
Adam T Wojdyła
Mededelingen (Rijksuniversiteit te Gent. Fakulteit van de Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen), 67(2), 369-376 (2003-04-19)
The efficacy and eventual phytotoxicity of oils from rape, sunflower seed (vegetable oil) and paraffin (Atpolan 80 EC) in the control of Sphaerotheca pannosa var. rosae were evaluated on roses grown in greenhouse or plastic tunnel. Oils were applied curativelly
Julie A Harrold et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 18(7), 775-779 (2004-03-31)
A method for determination of triforine using high-performance liquid chromatography with electrospray tandem mass spectrometry was developed. A simple ethyl acetate extraction with solvent exchange into water/methanol was used for sample preparation. The method was validated at 0.01 and 0.05
J R Ptashekas
Journal of environmental pathology, toxicology and oncology : official organ of the International Society for Environmental Toxicology and Cancer, 11(5-6), 299-302 (1992-09-01)
Lithuania's environment is heavily polluted as a result of domestic and transboundary contamination. The main ecological problems are related to atmospheric pollution; water contamination; soil, water, and forest acidification; nitrogen-compounds overload of soil, water, and food; and contamination with agricultural
Method validation for the analysis of pesticide residues in grain by thin-layer chromatography
Tiryaki.O
Accreditation and Quality Assurance, 11(10), 506-513 (2006)