Merck
45491
Supelco
Fentin acetate
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Triphenyltin acetate, Acetoxytriphenylstannane
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)3SnOCOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
409.07
Beilstein:
4146107
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
Produkt 45491 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
klasa czystości
analytical standard
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)O[Sn](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.C2H4O2.Sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;1-2(3)4;/h3*1-5H;1H3,(H,3,4);/q;;;;+1/p-1
Klucz InChI
WDQNIWFZKXZFAY-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elske M de Haas et al.
Environmental toxicology and chemistry, 24(5), 1133-1139 (2005-08-23)
After decades of pollution, benthic communities in floodplain lake ecosystems are likely to be exposed to a diverse assortment of sediment-bound historical toxicants and nutrients as well as pulses of newly discharged or deposited toxicants. The aim of this study
M Dacasto et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 15(4-5), 343-346 (2001-09-22)
Organotin compounds (OTs) are used worldwide in industry and in agricultural practice. In Italy, the OT mostly used is the fungicide triphenyltin acetate (TPTA), although in past years it has been submitted to revision for occupational and environmental grounds. In
C Colosio et al.
British journal of industrial medicine, 48(2), 136-139 (1991-02-01)
A case of triphenyltin acetate (TPTA) poisoning is described. The patient, who had been exposed mainly to cutaneous absorption, showed acute stages of an urticarial eruption, signs of hepatic injury, slight glucose intolerance, and electroencephalographic abnormalities. Concomitant with the highest
M Dacasto et al.
Veterinary and human toxicology, 36(4), 300-304 (1994-08-01)
Organotins are used worldwide in agricultural practice as fungicides and herbicides. In this study morphological and ultrastructural investigations related with the subacute administration of the fungicide triphenyltin acetate (TPTA) were carried out in rabbits and lambs. Twenty-eight New Zealand White
T Noda et al.
Toxicology letters, 56(1-2), 207-212 (1991-04-01)
A teratological test was carried out on triphenyltin acetate (TPTA) used as a fungicide and antifouling agent. Pregnant Wistar rats were treated orally with TPTA at dose levels of 0, 1.5, 3.0, 6.0, 9.0 and 12.0 mg/kg/d during days 7-17