Merck
44277
Supelco
Ammonium nitrate solution
0.9-1.1 M, for Ca-selective electrodes
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
H4N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
80.04
Kod UNSPSC:
26111700
Formularz:
liquid
Poziom jakości
Formularz
liquid
stężenie
0.9-1.1 M
InChI
1S/NO3.H3N/c2-1(3)4;/h;1H3/q-1;/p+1
Klucz InChI
DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
Piktogramy
Flame over circle
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Ox. Liq. 3
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Catherine A Matulis et al.
Current biology : CB, 30(2), 222-236 (2020-01-14)
In visual systems, neurons adapt both to the mean light level and to the range of light levels, or the contrast. Contrast adaptation has been studied extensively, but it remains unclear how it is distributed among neurons in connected circuits
Roman Kuprov et al.
Journal of the Air & Waste Management Association (1995), 64(8), 957-969 (2014-09-05)
Under the National Ambient Air Quality Standards (NAAQS), put in place as a result of the Clean Air Amendments of 1990, three regions in the state of Utah are in violation of the NAAQS for PM10 and PM2.5 (Salt Lake
T Stockdale
Nutrition and health, 8(4), 207-222 (1992-01-01)
Some personal farming experiences are described, and attention is drawn to four anomalies associated with the use of ammonium nitrate. These can be explained if the changes that took place in the formulation of fertilisers around 1960 have led to
Jonathan J Buonocore et al.
Environment international, 68, 200-208 (2014-04-29)
We estimated PM2.5-related public health impacts/ton emitted of primary PM2.5, SO2, and NOx for a set of power plants in the Mid-Atlantic and Lower Great Lakes regions of the United States, selected to include varying emission profiles and broad geographic
Cerium(IV) ammonium nitrate as a catalyst in organic synthesis.
Vellaisamy Sridharan et al.
Chemical reviews, 110(6), 3805-3849 (2010-04-03)