435570
Hydrochloric acid
37%, reagent grade
About This Item
Polecane produkty
product name
Hydrochloric acid, reagent grade, 37%
klasa czystości
reagent grade
gęstość pary
1.3 (vs air)
ciśnienie pary
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Próba
37%
Postać
liquid
stężenie
30-50%
kolor
light yellow
tw
>100 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble
gęstość
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Klucz InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?