Merck
42875
Millipore
Hybriscan I kit
Megasphaera, suitable for environmental food and beverages, microbiology and in situ hybriziation
Synonim(y):
Megasphaera HybriScanI, FastScan Megasphaera
Wybierz wielkość
48 TESTS
1260,00 zł
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o wersję demonstracyjną
Wybierz wielkość
Zmień widok
48 TESTS
1260,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41171621
NACRES:
NA.85
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o wersję demonstracyjną
Nazwa produktu
HybriScanI Megasphaera, suitable for environmental, microbiology, suitable for microbe id | in situ hybriziation
producent / nazwa handlowa
(HybriScan)
Poziom jakości
metody
microbe id | in situ hybriziation: suitable
Zastosowanie
environmental
microbiology
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
Megasphaera spp.
Opis ogólny
Zestawy 4495 I są przeznaczone do identyfikacji i potwierdzania wyników mikroorganizmów przy użyciu rRNA jako celu wykrywania. Kilku klientów używa go również do wykrywania mikroorganizmów w próbkach żywności, napojów i wody. Zasada działania opiera się na hybrydyzacji kanapkowej in situ z dwiema specyficznymi sondami. Ponieważ rRNA martwych komórek ulega degradacji w obecności RNazy, wykrywane są tylko żywe komórki. Każda komórka ma kilka tysięcy kopii rRNA, więc ani PCR, ani polimeraza nie są potrzebne do tej technologii, co oznacza, że ten test biologii molekularnej nie jest hamowany przez matrycę próbki.
Cechy i korzyści
  • Czułość (po wstępnym wzbogaceniu): 110 cfu/L
  • Czułość (jtk/test): 5000
Informacje prawne
HybriScan is a trademark of ScanBec GmbH
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
HybriScan™ assays provide rapid, accurate molecular detection of beer spoilage microorganisms, ensuring excellent product quality in breweries.
Powiązane treści
Szybkie badanie molekularne napojów, wody, ścieków i żywności pod kątem obecności mikroorganizmów