Przejdź do
41924
Cyanoguanidine
≥95.0% (HPLC), pharmaceutical impurity standard
Synonim(y):
Dicyandiamide, Metformin Related Compound A (USP), Metformin impurity A (PhEur), Cyanoguanidine, Dicyanodiamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2C(=NH)NHCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.08
EC Number:
207-312-8
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
605637
MDL number:
Produkt 41924 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤10.0% related substances, ≤5.0% solvents, ≤5.0% water
mp
208-211 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=N)NC#N
InChI
1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)
InChI key
QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)