Merck
383104
Sigma-Aldrich
Potassium hydrogen diiodate
ACS reagent, ≥99.9%
Synonim(y):
Potassium biiodate, Potassium hydrogeniodate
About This Item
Wzór liniowy:
KH(IO3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
389.91
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
klasa czystości
ACS reagent
Próba
≥99.9%
99.9-100.1% (iodometric)
99.95-100.05% (acidimetric)
zanieczyszczenia
≤0.01% insolubles
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001%
ciąg SMILES
[K+].OI(=O)=O.[O-]I(=O)=O
InChI
1S/2HIO3.K/c2*2-1(3)4;/h2*(H,2,3,4);/q;;+1/p-1
Klucz InChI
ACAYDTMSDROWHW-UHFFFAOYSA-M
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)