Merck
381888
Sigma-Aldrich
2,3-Naphthalenedicarbonitrile
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C10H6(CN)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.19
Beilstein:
2574929
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
powder
mp
253-255 °C (lit.)
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
N#Cc1cc2ccccc2cc1C#N
InChI
1S/C12H6N2/c13-7-11-5-9-3-1-2-4-10(9)6-12(11)8-14/h1-6H
Klucz InChI
KNBYJRSSFXTESR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Precursor to a new molecular semiconductor.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 442-442 (1991)
Maxim A Faraonov et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(11), 3547-3555 (2017-02-28)
Crystalline anionic salts of titanyl macrocycles with acceptor substituents or an extended π-system have been obtained for the first time: (PPN