Merck
36850
Supelco
Fenoxaprop-P
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
(R)-2-{4-[(6-Chlorobenzoxazol-2-yl)oxy]phenoxy}propionic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12ClNO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
333.72
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@@H](Oc1ccc(Oc2nc3ccc(Cl)cc3o2)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H12ClNO5/c1-9(15(19)20)21-11-3-5-12(6-4-11)22-16-18-13-7-2-10(17)8-14(13)23-16/h2-9H,1H3,(H,19,20)/t9-/m1/s1
Klucz InChI
MPPOHAUSNPTFAJ-SECBINFHSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Liver,Kidney
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marielle Babineau et al.
Frontiers in plant science, 8, 1660-1660 (2017-10-11)
Herbicide resistance is an example of plant evolution caused by an increased reliance on herbicides with few sites of action to manage weed populations. This micro-evolutionary process depends on fitness, therefore the assessment of fitness differences between susceptible and resistant