Przejdź do
24201-M
Acetone
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, ≥99% (GC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
146,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
408,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.08
NACRES:
NA.02
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021201
UNSPSC Code:
12352115
EC Number:
200-662-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635680
Assay:
≥99% (GC)
Technique(s):
GC/GC: suitable
Bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
Vapor pressure:
184 mmHg ( 20 °C)
146,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
vapor density
2 (vs air)
vapor pressure
184 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss.
assay
≥99% (GC)
form
liquid
quality
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
expl. lim.
13.2 %
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
acidity or alkalinity, complies, reducing matter, complies, related subst., complies (GC), residual solvents, complies, water-insoluble matter, complies, ≤0.0001% heavy metals (as Pb), ≤0.0002% benzene (GC), ≤0.002% non-volatile matter, ≤0.05% 2-propanol (GC), ≤0.05% methanol (GC), ≤0.3% water (Karl Fischer)
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
density
0.790-0.792 g/mL at 20 °C, 0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
complies for appearance of solution, complies for identity (IR)
format
neat
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
General description
Acetone is the most widely used solvent for cleaning purposes. It is also used as a precursor in the manufacture of polymers, bisphenol A, and methyl methacrylate.
Application
Acetone can be used as a solvent in the:
  • Ozonolysis of alkenes to aldehydes or ketones in the presence of solubilized water.
  • Catalyst-free glycerolysis of sunflower oil to synthesize partial glycerides.
  • Free radical polymerization of styrene to synthesize polystyrene.
  • Lipase-catalyzed esterification of isoascorbic acid with palmitic acid to form isoascorbyl palmitate.
Acetone′s luminesence intensity is dependent upon the solution components . The absorption of UV light by acetone, results in its photolysis and the production of radials .
Features and Benefits
  • Relatively low toxicity compared to other industrial solvents
  • Highly volatile
  • Ozone-stable solvent
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetone
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)