Merck
34384
Supelco
2,4,6-Trichloroanisole
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2,4,6-Trichloro-1-methoxybenzene
About This Item
Wzór liniowy:
Cl3C6H2OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.47
Beilstein:
2329219
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
132 °C/28 mmHg (lit.)
mp
60-62 °C (lit.)
Zastosowanie
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
COc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H5Cl3O/c1-11-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10/h2-3H,1H3
Klucz InChI
WCVOGSZTONGSQY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elisabetta Pittari et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(11) (2020-10-30)
This work aimed at investigating red wine olfactory-oral cross-modal interactions, and at testing their impact on the correlations between sensory and chemical variables. Seventy-four Italian red whole wines (WWs) from 10 varieties, and corresponding deodorized wines (DWs), were evaluated by