Merck
34086
Supelco
Alachlor-d13
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-Chloro-2′,6′-diethyl-N-(methoxymethyl)acetanilide-d13
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H7D13ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.85
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
przesunięcie masy
M+13
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c(c(N(COC)C(=O)CCl)c(c1[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C14H20ClNO2/c1-4-11-7-6-8-12(5-2)14(11)16(10-18-3)13(17)9-15/h6-8H,4-5,9-10H2,1-3H3/i1D3,2D3,4D2,5D2,6D,7D,8D
Klucz InChI
XCSGPAVHZFQHGE-PTKGBVOGSA-N
Opis ogólny
Alachlor-d13 jest deuterowanym analogiem herbicydu alachlor, który jest trwałym zanieczyszczeniem wód gruntowych i powierzchniowych.
Zastosowanie
Alachlor-d13 może być stosowany jako wzorzec wewnętrzny do oznaczania alachloru w próbkach wody przy użyciu przyspieszonej ekstrakcji rozpuszczalnikiem (ASE), a następnie chromatografii wykluczania (SEC).
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of 10 particle-associated multiclass polar and semi-polar pesticides from small streams using accelerated solvent extraction.
Schafer BR, et al.
Chemosphere, 70(11), 1952-1960 (2008)
Jérémy Masbou et al.
Journal of hazardous materials, 353, 99-107 (2018-04-13)
Chiral pesticides are often degraded enantioselectively in soils, leading to disparity among enantiomers that may display different toxicity levels. Monitoring pesticide degradation extents and processes remains out of reach in the field using conventional bulk and enantiomer concentration analyses. Enantioselective
P Palma et al.
The Science of the total environment, 488-489, 208-219 (2014-05-20)
The purpose of this study was to evaluate the potential impact of the pesticides detected in the Alqueva reservoir (Guadiana Basin, South Iberian Peninsula) on the aquatic organisms belonging to this ecosystem. For this purpose, the occurrence and risk assessment