Merck
33657
Supelco
2,3,4,5-Tetrachloroaniline solution
100 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3Cl4N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.91
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
stężenie
100 μg/mL in acetonitrile
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Nc1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl4N/c7-2-1-3(11)5(9)6(10)4(2)8/h1H,11H2
Klucz InChI
GBKZRUCVLTWAML-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
W de Wolf et al.
The Science of the total environment, 109-110, 457-459 (1991-12-01)
The lethal body burden (LBB) of 2,3,4,5-tetrachloroaniline in guppy (Poecilia reticulata), exposed for up to 14 days, has been determined at different aqueous concentrations of the test compound. It was found that the LBB is not constant during these 14
W de Wolf et al.
The Science of the total environment, 109-110, 383-386 (1991-12-01)
In this study the elimination kinetics of several chlorinated anilines and a tetrachlorobenzene in guppy, Poecilia reticulata, have been determined. The elimination of all the chlorinated anilines in fish showed a bi-phasic pattern, whereas the elimination characteristics of the tetrachlorobenzene
Didem Okutman Tas et al.
Environmental science & technology, 42(9), 3234-3240 (2008-06-05)
The effect of nitrate reduction onthe reductive biotransformation of pentachloronitrobenzene (PCNB), an organochlorine fungicide, was assessed with a mixed fermentative/methanogenic culture enriched from a contaminated estuarine sediment. Glucose and methanol served asthe electron and carbon source. PCNB at an initial