Key Documents
33381
Ioxynil-octanoate
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
3,5-Diiodo-4-hydroxybenzonitrile octanoate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
52-62 °C
przydatność
passes test for identity (NMR)
Zastosowanie
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
ciąg SMILES
CCCCCCCC(=O)Oc1c(I)cc(cc1I)C#N
InChI
1S/C15H17I2NO2/c1-2-3-4-5-6-7-14(19)20-15-12(16)8-11(10-18)9-13(15)17/h8-9H,2-7H2,1H3
Klucz InChI
QBEXFUOWUYCXNI-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?