Merck
33363
Supelco
Chloroxynil
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzonitrile
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H3Cl2NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.01
Beilstein:
1949990
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
138-142 °C
przydatność
passes test for identity (NMR)
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
Oc1c(Cl)cc(cc1Cl)C#N
InChI
1S/C7H3Cl2NO/c8-5-1-4(3-10)2-6(9)7(5)11/h1-2,11H
Klucz InChI
YRSSHOVRSMQULE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chloroxynil is a benzonitrile herbicide, whose mode of action involves the inhibition of electron transfer in photosystem II receptor site.[1]
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
New proton donors in electrochemical mechanistic studies in non-aqueous solution dimethylsulfoxide: Chlorinated hydroxybenzonitriles
Journal of Electroanalytical Chemistry, 685, 33-36 (2012)