Przejdź do
205346
3,3′-Thiodipropanol
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
523,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
S(CH2CH2CH2OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
234-202-7
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
523,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.51 (lit.)
bp
140-142 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, thioether
SMILES string
OCCCSCCCO
InChI
1S/C6H14O2S/c7-3-1-5-9-6-2-4-8/h7-8H,1-6H2
InChI key
QRQVZZMTKYXEKC-UHFFFAOYSA-N
Application
3,3′-Thiodipropanol was used in the determination of thiodiglycol in groundwater by a highly sensitive analytical method[1].
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
377791513040476331
assay
98%
assay
96%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
form
liquid
form
-
form
-
form
-
refractive index
n20/D 1.51 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
bp
140-142 °C/0.5 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)