Key Documents
32957
Cresyl diphenyl phosphate
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Diphenyl cresyl phosphate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
opis
mixture of isomers
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
format
neat
ciąg SMILES
Cc1cccc(OP(=O)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3)c1
InChI
1S/C19H17O4P/c1-16-9-8-14-19(15-16)23-24(20,21-17-10-4-2-5-11-17)22-18-12-6-3-7-13-18/h2-15H,1H3
Klucz InChI
FJKVRVFGUXMMAO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
464.0 °F - open cup
Temperatura zapłonu (°C)
240 °C - open cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?