Merck
32566
Supelco
1H-Benzotriazole-(ring-d4) solution
50 μg/mL in acetone, analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6D4HN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
stężenie
50 μg/mL in acetone
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
format
single component solution
przesunięcie masy
M+4
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c2[nH]nnc2c1[2H]
InChI
1S/C6H5N3/c1-2-4-6-5(3-1)7-9-8-6/h1-4H,(H,7,8,9)/i1D,2D,3D,4D
Klucz InChI
QRUDEWIWKLJBPS-RHQRLBAQSA-N
Opis ogólny
Certan Vial
Zastosowanie
1H-Benzotriazole-(ring-d4) has been used as an analytical standard for the determination of benzothiazoles in indoor samples by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Benzothiazoles in indoor air from Albany, New York, USA, and its implications for inhalation exposure.
Wan Y, et al.
Journal of Hazardous Materials, 311, 37-42 (2016)