Merck
32528
Supelco
Pethoxamid
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-Chloro-N-(2-ethoxyethyl)-N-(2-methyl-1-phenyl-1-propenyl)acetamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H22ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.80
Beilstein:
4873772
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
CCOCCN(C(=O)CCl)C(=C(/C)C)\c1ccccc1
InChI
1S/C16H22ClNO2/c1-4-20-11-10-18(15(19)12-17)16(13(2)3)14-8-6-5-7-9-14/h5-9H,4,10-12H2,1-3H3
Klucz InChI
CSWIKHNSBZVWNQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Petoksamid to herbicyd należący do klasy chloroacetamidów.[1][2] Stosowany jest głównie do zwalczania chwastów na plantacjach roślin uprawnych.[2]
Zastosowanie
Petoksamid może być stosowany jako wzorzec odniesienia w oznaczaniu petoksamidu w próbkach wody i preparatach handlowych przy użyciu techniki elektrochemicznej.[1]
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Effect of precipitation on the dissipation, efficacy and selectivity of three chloroacetamide herbicides in sunflower.
Jursik M, et al.
Plant, Soil and Environment, 59(4), 175-182 (2013)
First electrochemistry of herbicide pethoxamid and its quantification using electroanalytical approach from mixed commercial product.
Jevtic S, et al.
Electrochimica Acta, 277, 136-142c-136-142c (2018)
Kaan Georg Kutlucinar et al.
Electrophoresis, 42(4), 490-500 (2020-12-18)
Nontargeted analysis of water samples using liquid chromatography combined with high-resolution mass spectrometers is an emerging approach for surface water monitoring and evaluation of water treatment processes. In this study, sample preconcentration via direct, large volume injection with 500 μL and