Key Documents
32168
Aminotriclabendazole hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
5-Chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-1H-benzoimidazol-2-ylamine monohydrochloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
veterinary
format
neat
ciąg SMILES
NC1=NC(C=C2Cl)=C(N1)C=C2OC3=C(Cl)C(Cl)=CC=C3.Cl
InChI
1S/C13H8Cl3N3O.ClH/c14-6-2-1-3-10(12(6)16)20-11-5-9-8(4-7(11)15)18-13(17)19-9;/h1-5H,(H3,17,18,19);1H
Klucz InChI
VIRKTPJWYSJBRP-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?