Kluczowe dokumenty
32123
Imidocarb dihydrochloride monohydrate
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
N,N′-Bis[3-(2-imidazolin-2-yl)phenyl]urea dihydrochloride monohydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
ciąg SMILES
O.Cl.Cl.O=C(Nc1cccc(c1)C2=NCCN2)Nc3cccc(c3)C4=NCCN4
InChI
1S/C19H20N6O.2ClH.H2O/c26-19(24-15-5-1-3-13(11-15)17-20-7-8-21-17)25-16-6-2-4-14(12-16)18-22-9-10-23-18;;;/h1-6,11-12H,7-10H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,24,25,26);2*1H;1H2
Klucz InChI
ZZMCPNKUQHIZDQ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)