Merck
32107
Supelco
Clorprenaline-(isopropyl-d7)
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
(RS)-1-(2-Chlorophenyl)-2-(isopropyl-d7))aminoethanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11D7H9ClNO
Masa cząsteczkowa:
220.75
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
[2H]C(C)(C)NCC(O)c1ccccc1Cl
Opis ogólny
Clorprenaline-(isopropyl-d7) analytical reference standard belongs to the VETRANAL product line of high purity veterinary drug standards used for the determination of the active ingredients of the drug in processed food of animal origin.
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informacje prawne
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)