Merck
31673
Supelco
4,4′-Methylene-bis(2-chloroaniline)
analytical standard
Synonim(y):
2,2′-Dichloro-4,4′-methylenedianiline, 4,4′-Diamino-3,3′-dichlorodiphenylmethane
About This Item
Wzór liniowy:
CH2[C6H3(Cl)NH2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.15
Beilstein:
1882318
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
tw
202-214 °C/0.3 mmHg (lit.)
mp
102-107 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
ciąg SMILES
Nc1ccc(Cc2ccc(N)c(Cl)c2)cc1Cl
InChI
1S/C13H12Cl2N2/c14-10-6-8(1-3-12(10)16)5-9-2-4-13(17)11(15)7-9/h1-4,6-7H,5,16-17H2
Klucz InChI
IBOFVQJTBBUKMU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Przestroga
Restricted to professional users. Attention − Avoid exposure − obtain special instructions before use.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Evaluation of worker exposure to TDI, MOCA, and methylene chloride.
Richard Fairfax et al.
Journal of occupational and environmental hygiene, 3(6), D50-D53 (2006-04-20)
P Vineis et al.
Cancer causes & control : CCC, 8(3), 346-355 (1997-05-01)
Epidemiological evidence on the relation between aromatic amines and cancer risk is reviewed. In particular, cancer risk in humans resulting from exposure to aromatic amines from occupational sources and tobacco smoking is assessed with reference to ecologic, cohort, and case-control
T M Reid et al.
Toxicology letters, 95(3), 205-210 (1998-08-15)
The genotoxic potential of two occupationally significant chemicals, 4,4'-methylene-bis-2-chloroaniline (MOCA) and 2-phenyl-1,4-benzoquinone (PBQ), was explored by monitoring the induction of mutations at the HPRT locus of AHH-1 human lymphoblastoid cells. Exposure of AHH-1 cells to the putative carcinogenic metabolite of
A Jeżewska et al.
Toxicology mechanisms and methods, 21(7), 554-560 (2011-04-09)
A new procedure has been developed for the assay of 2,2'-dichloro-4,4'-methylenedianiline (MOCA) using high-performance liquid chromatography with diode array detector. MOCA was sampled from workplace air and derivative before determination using 3,5-dinitrobenzoyl chloride. The determination was carried out in the
Hong-I Chen et al.
Urology, 66(2), 305-310 (2005-08-16)
Transitional cell carcinoma of the urinary bladder is associated with occupational exposure to 4,4'-methylenebis(2-chloroaniline) (MBOCA). A program to monitor MBOCA levels in the work environment and to screen for bladder cancer was performed at four MBOCA manufacturing factories. The U.S.