Merck
31637
Supelco
Benfuresate
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H16O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.32
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCS(=O)(=O)Oc1ccc2OCC(C)(C)c2c1
InChI
1S/C12H16O4S/c1-4-17(13,14)16-9-5-6-11-10(7-9)12(2,3)8-15-11/h5-7H,4,8H2,1-3H3
Klucz InChI
QGQSRQPXXMTJCM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Benfuresat jest herbicydem, który jest szczególnie skuteczny w zwalczaniu chwastów Digitaria, Sectaria, Cyperus, Portulaca, Solanum i Gallium. Sposób działania Benfuresate polega na hamowaniu syntezy tłuszczu.[1]
Zastosowanie
Benfurezynian może być stosowany jako wzorzec odniesienia w oznaczaniu analitu w próbkach wody i moczu metodą analityczną opartą na sprzężeniu chemiluminescencji indukowanej fotoelektrycznie w wielomutacyjnej metodologii ciągłego przepływu.[1]
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J R Albert-García et al.
Talanta, 75(3), 717-724 (2008-07-01)
The present paper deals with an analytical strategy based on coupling photo-induced chemiluminescence in a multicommutation continuous-flow methodology for the determination of the herbicide benfuresate. The solenoid valve inserted as small segments of the analyte solution was sequentially alternated with
Jin-Young Lee et al.
Pesticide biochemistry and physiology, 172, 104751-104751 (2021-02-02)
Benfuresate (2,3-dihydro-3,3-dimethylbenzofuran-5-yl ethanesulphonate) is a widely used pre-emergence herbicide of the benzofurane group, which works through the inhibition of lipid synthesis. During embryonic development of zebrafish, benfuresate retards growth while causing internal changes in the body, including alteration of the
Christa Lechelt-Kunze et al.
Pest management science, 59(8), 847-856 (2003-08-15)
In order to study the mode of action of herbicides we conducted a pilot study analysing phenotype and gene expression of flufenacet- and benfuresate-treated Arabidopsis thaliana (L) Heynhoe plants. Treatments with either herbicide caused phenocopies of the known Arabidopsis mutant