Kluczowe dokumenty
CRM67607
Metalaxyl Metabolite CGA 108906
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
(±)-2-[(1-Carboxyethyl)(methoxyacetyl)amino]-3-methylbenzoic acid, N-(2-Carboxy-6-methylphenyl)-N-(methoxyacetyl)-DL-alanine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat pod adresem: http://www.sigma-aldrich.com
Metabolit metalaksylu CGA 108906 jest pochodną kwasu benzoesowego fungicydu metalaksylu, powstającą po jego utlenieniu.
Rozporządzenie (UE) 2017/1164 określa maksymalny limit pozostałości (MRL) w wysokości 0,7 mg/kg i 0,01 mg/kg odpowiednio w świeżych/mrożonych owocach i orzechach drzewnych dla metalaksylu, który obejmuje inne mieszaniny izomerów składowych, w tym metalaksyl-M (suma izomerów). Metalaksyl musi być monitorowany w ramach Wieloletniego Programu Kontroli Pozostałości Pestycydów (MACP), prowadzonego w UE i EFTA w/na produktach pochodzenia roślinnego.
Zastosowanie
Metabolit metalaksylu CGA 108906 CRM może również znaleźć następujące zastosowania:
- Analiza pozostałości insektycydów i fungicydów w próbkach gleby za pomocą ekstrakcji cieczą pod ciśnieniem (PLE), której towarzyszy oznaczanie metodą chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS).
- Opracowanie wielopozostałościowej metody oznaczania 150 metabolitów pestycydów w wodach gruntowych i powierzchniowych metodą bezpośredniego wtrysku - chromatografia cieczowa - jonizacja elektrorozpryskowa - tandemowa spektrometria mas (DI-LC-ESI-MS/MS)
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)