Kluczowe dokumenty
30937
Supelco
Potassium Standard for ICP-MS
TraceCERT®, 1 mg/L K in nitric acid
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
stężenie
1 mg/L K in nitric acid
metody
ICP: suitable
Format
single component solution
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny do jednostki SI kg i mierzony względem materiału pierwotnego z NMI, np.
Certyfikowana zawartość wraz z niepewnością i datą ważności są podane na etykiecie. Informacje o śladowych zanieczyszczeniach są podane w certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com.
Komentarz do analizy
1 mg/l K w 2% kwasie azotowym, przygotowanym z KNO3i HNO3 o wysokiej czystości.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)