Merck
27698
Colominic acid sodium salt from Escherichia coli
≥95% (NANA Sodium salt)
Synonim(y):
Poly[2,8-(N-acetylneuraminic acid sodium salt)]
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C11H16NNaO8)n
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (NANA Sodium salt)
optical activity
[α]20/D +15.5±1.0°, c = 2.5% in H2O
solubility
H2O: 25 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
antibiotic activity spectrum
viruses
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C11H20NO7.3Na/c1-6(15)12-10-7(16)4-9(18-3-2-13)19-11(10)8(17)5-14;;;/h3,7-11,13-14,16-17H,2,4-5H2,1H3,(H,12,15);;;/q;3*+1
InChI key
IPYNPWIUCZLARC-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Substrate for the assay of polysialic acid depolymerase; Assay of α-2#8594;8 sialidase; Structure and chemistry of colominic acid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)