Kluczowe dokumenty
24750
1-Chlorohexadecane
purum, ≥97.0% (GC)
Synonim(y):
Cetyl chloride, Hexadecyl chloride
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
129 mmHg ( 21 °C)
klasa czystości
purum
Próba
≥97.0% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.449 (lit.)
bp
149 °C/1 mmHg (lit.)
mp
8-14 °C (lit.)
gęstość
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCl
InChI
1S/C16H33Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3
Klucz InChI
CLWAXFZCVYJLLM-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
276.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
136 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)