Kluczowe dokumenty
24582
Hamilton® needles for RN syringes, cone tip
volume 5-10 μL, ASRN (Autosampler Removable Needle), pkg of 6 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
stainless steel
rozmiar igły
(Pt. Style 1 (cone tip))
Właściwości
ASRN (Autosampler Removable Needle)
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 7785-01
dł. igły
43 mm
pojemność
5-10 μL
kompatybilność
for use with Hamilton 5μL-10μL syringe
for use with Hamilton Hamilton Gastight SyringeModel 175ASRN
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)