Przejdź do
22642
Quinine hemisulfate salt monohydrate
tested according to Ph. Eur.
Synonim(y):
Chinini sulfas
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24N2O2 · 0.5H2O4S · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
391.47
UNSPSC Code:
12352210
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6113937
1240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
mp
~225 °C (dec.) (lit.)
antibiotic activity spectrum
parasites
mode of action
enzyme | inhibits
SMILES string
O.O.OS(O)(=O)=O.COc1ccc2nccc([C@@H](O)C3CC4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1.COc5ccc6nccc([C@@H](O)C7CC8CCN7C[C@@H]8C=C)c6c5
InChI
1S/2C20H24N2O2.H2O4S.2H2O/c2*1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;1-5(2,3)4;;/h2*3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;(H2,1,2,3,4);2*1H2/t2*13-,14-,19-,20+;;;/m00.../s1
InChI key
ZHNFLHYOFXQIOW-LPYZJUEESA-N
Application
Quinine hemisulfate salt monohydrate has been used as a tastant for testing the saccharin and quinine consumption in wild-type or knock-in mice.[1] It has been used for studying the toxicity of heme (FP)-complexes.
Biochem/physiol Actions
Potassium channel blocker. Antimalarial
Potassium channel blocker. Antimalarial, anticholinergic, antihypertensive, and hypoglycemic agent; alkaloid originally isolated from the Cinchona family of South American trees. Inhibits mitochondrial ATP-regulated potassium channel. Used to study the metabolism of biocrystalized heme, hemozoin, in malarial parasites and to study the toxicity of heme (FP)-complexes.
Quinine hemisulfate is an alkaloid originally isolated from the Cinchona family of South American trees. It inhibits mitochondrial ATP-regulated potassium channel[2] and posssess antimalarial, anticholinergic, antihypertensive and hypoglycemic properties.[3]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Q1250226401597005
antibiotic activity spectrum
parasites
antibiotic activity spectrum
parasites
antibiotic activity spectrum
parasites
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
mp
~225 °C (dec.) (lit.)
mp
~225 °C (dec.) (lit.)
mp
~225 °C (dec.) (lit.)
mp
~225 °C (dec.) (lit.)
agency
tested according to Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
22642-50G04061833448632