Kluczowe dokumenty
22128
Cefotaxime sodium salt
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
Cefotaxim sodium salt
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98.0% (TLC)
zanieczyszczenia
≤5% water
rozpuszczalność
H2O: 50 mg/mL, clear, light yellow
Tryb działania
cell wall synthesis | interferes
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].[H][C@]12SCC(COC(C)=O)=C(N1C(=O)[C@H]2NC(=O)C(=N/OC)\c3csc(N)n3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H17N5O7S2.Na/c1-6(22)28-3-7-4-29-14-10(13(24)21(14)11(7)15(25)26)19-12(23)9(20-27-2)8-5-30-16(17)18-8;/h5,10,14H,3-4H2,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/b20-9-;/t10-,14-;/m1./s1
Klucz InChI
AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
zastąpiony przez
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)