Merck
21580
Sigma-Aldrich
Hexanoic anhydride
purum, ≥97.0% (GC)
Synonim(y):
Caproic anhydride
Wybierz wielkość
250 ML
302,00 zł
302,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 ML
302,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)4CO]2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.30
Beilstein:
1776561
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
302,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
purum
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.428 (lit.)
n20/D 1.429
bp
246-248 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
gęstość
0.928 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
anhydride
ester
ciąg SMILES
CCCCCC(=O)OC(=O)CCCCC
InChI
1S/C12H22O3/c1-3-5-7-9-11(13)15-12(14)10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
Klucz InChI
PKHMTIRCAFTBDS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hexanoic anhydride has been used in:
  • green synthesis of esters of acyclovir (acyclovir prodrugs)[1]
  • preparation of hexanoyl-modified chitosan nanoparticles[2] and chitosan-based polymeric surfactants via N-acylation of chitosans[3]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kashappa Goud Desai et al.
Drug delivery, 13(5), 375-381 (2006-08-01)
Hexanoyl chitosan was synthesized through a coupling reaction between chitosan and hexanoic anhydride. Proton nuclear magnetic resonance (1HNMR) and fourier-transform infrared (FTIR) spectroscopy studies showed the formation of hexanoyl chitosan. The nanoparticles of hexanoyl chitosan were prepared through ionotropic gelation
Rubén de Regil-Hernández et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 59(9), 1089-1093 (2011-09-02)
Different green synthesis of alkyl esters of acyclovir (acyclovir prodrugs) is described. Hexanoic, decanoic, dodecanoic and tetradecanoic acyclovir esters were synthesized reacting acyclovir and the respective acid anhydride in dimethyl sulfoxide (DMSO), in solvents from renewable sources and without solvent
Moo-Yeal Lee et al.
International journal of biological macromolecules, 36(3), 152-158 (2005-07-14)
Chitosan-based polymeric surfactants (CBPSs) were prepared by N-acylation of chitosans (chitosan 10 and 500) with several acid anhydrides such as hexanoic (C6), lauric (C12), and palmitic (C16) anhydrides. Among the CBPS samples, CBPSs having a good solubility at pH 4.0
Marco Igor Valencia-Sánchez et al.
Molecular cell, 74(5), 1010-1019 (2019-04-15)
The essential histone H3 lysine 79 methyltransferase Dot1L regulates transcription and genomic stability and is deregulated in leukemia. The activity of Dot1L is stimulated by mono-ubiquitination of histone H2B on lysine 120 (H2BK120Ub); however, the detailed mechanism is not understood.
Anna Pensalfini et al.
Cell reports, 33(8), 108420-108420 (2020-11-26)
Neuronal endosomal dysfunction, the earliest known pathobiology specific to Alzheimer's disease (AD), is mediated by the aberrant activation of Rab5 triggered by APP-β secretase cleaved C-terminal fragment (APP-βCTF). To distinguish pathophysiological consequences specific to overactivated Rab5 itself, we activate Rab5