Merck
21327-U
Hamilton® needles for RN syringes, cone tip
volume 5-10 μL, ASRN, needle size 23s ga (cone tip), needle L × O.D. 43 mm × 0.64 mm, pkg of 6 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiały
cone tip stainless steel (point style 1)
rozmiar igły
23s ga (cone tip)
Właściwości
point style 1
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 7786-01
igła dł. × śr. zewn.
43 mm × 0.64 mm
pojemność
5-10 μL
kompatybilność
for use with Hamilton 5-10 μL ASRN syringes
for use with Hamilton 75ASRN, 175ASRN, 701ASRN, 1701ASRN
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta