Merck
21326
Hamilton® needles for RN syringes, cone tip
volume 5-10 μL, ASRN, needle size 26s ga (cone tip), needle L × O.D. 43 mm × 0.47 mm, pkg of 6 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
cone tip stainless steel (point style 1)
rozmiar igły
26s ga (cone tip)
Właściwości
cone tip
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 7786-02
igła dł. × śr. zewn.
43 mm × 0.47 mm
pojemność
5-10 μL
kompatybilność
for use with Hamilton 5μL-10μL syringe
for use with Hamilton Microliter SyringeModel 701ASRN
Opis ogólny
RN syringes allow easy replacement of needles that get damaged in the field. The needle is seated at zero graduation mark.
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)