Kluczowe dokumenty
16949
Sigma-Aldrich
Siarczan amonu 1,8M - Tris pH 8,5; 100 mM
Synonim(y):
Roztwór krystalizacyjny 44/zestaw nr 02528
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
liquid
pH
8.5±0.2 ( in neat)
gęstość
1.12 g/mL at 20 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)