Próba
≥99%
mp
>300 °C (lit.)
gęstość
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.O[W]12(=O)O[W]3(O)(=O)O[W](O)(=O)(O3)O[W]4(O)(=O)O[W](O)(=O)(O4)O[W]5(O)(=O)O[W]6(=O)(O5)O[W]7(=O)(O[W](O)(=O)(O[W]8(O)(=O)O[W](O)(=O)(O[W](O)(=O)(O1)O2)O8)O7)O6
InChI
1S/10H3N.10H2O.31O.12W/h10*1H3;10*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;10*+1/p-10
Klucz InChI
LMAJGSPZJYEENT-UHFFFAOYSA-D
Inne uwagi
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?