Merck
95420
Sigma-Aldrich
Tungstic acid
≥98.0% (calcined substance, T), powder
Synonim(y):
Kwas wolframowy(VI)
Wybierz wielkość
100 G
443,00 zł
500 G
1450,00 zł
443,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
443,00 zł
500 G
1450,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2WO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.85
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
443,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (calcined substance, T)
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤0.2% insoluble matter in NaOH
strata
≤9.0% loss on ignition
gęstość
5.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O[W](O)(=O)=O
InChI
1S/2H2O.2O.W/h2*1H2;;;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
CMPGARWFYBADJI-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Kwas wolframowy może być przygotowany przez trawienie wolframianu wapna lub przez traktowanie wolframu kwasem solnym. 1
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Multiple reversible protonation of polyoxoanion surfaces: direct observation of dynamic structural effects from proton transfer.
Xikui Fang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(21), 3877-3880 (2007-04-20)
Shaopu Liu et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 19(7), 1055-1060 (2003-07-26)
In a weak acid medium, when an isopoly-tungstic acid reacts with berberine to form an ion-association complex, strong resonance Rayleigh scattering (RRS) appears and obvious frequency-doubling scattering (FDS) as well as second-order scattering (SOS) come into being. The scattering peaks
Laura Barrio et al.
The journal of physical chemistry. A, 111(11), 2166-2171 (2007-03-29)
The catalytic system formed by tungstic acid and its complexes with H2O2 and phenylphosphonic acid has been analyzed from the experimental and theoretical points of view. Previous structural studies by XRD proved the validity of the DFT proposed models and
Thierry Barré et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 61(4), 551-557 (2005-01-15)
This study is focused on the composition and the evolution of tungstate ions solutions as a function of pH and increasing concentrations. The Raman analysis showed that, during the titration of the tungstate solutions, WO4(2-), HWO4- ions and probably W2O7(2-)
L V Del Priore et al.
Biochimica et biophysica acta, 845(1), 81-85 (1985-04-22)
Anionic activation of rod outer segment phosphodiesterase by vanadate, molybdate and tungstate is demonstrated. Comparisons are made to adenylate cyclase, which is known to be activated by vanadate and molybdate but not by tungstate. In view of the differences in