Merck
13904
Sigma-Aldrich
Strontium carbonate
≥96%, white
Synonim(y):
Strontium(II) carbonate
About This Item
Wzór liniowy:
SrCO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.63
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Próba
≥96%
kolor
white
gęstość
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤3000 mg/kg
ślady kationów
Ba: ≤1.5%
Ca: ≤2000 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
ciąg SMILES
[Sr++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Sr/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Klucz InChI
LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)