134000
ASTM Colour Reference Standard
ASTM D 6045, D1500 (ASTM colour 1)
Synonim(y):
ASTM Color Reference Standard, Color Reference Standard ASTM Color 1, Colour Reference Standard ASTM Colour 1
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
according to ASTM® D 1500
according to ASTM® D 6045
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Zastosowanie
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
Format
mixture
Opis ogólny
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon ASTM Colour Reference Standards can be found on the Paragon Scientific webpage.
Zastosowanie
It′s used with colorimeters to study the colour control of products such as edible and industrial oils, fuels, chemicals, pharmaceuticals, etc.
Cechy i korzyści
- Liquid colour standard conforming to ASTM D 6045 and D1500
- Certified following the dual UKAS accreditation to BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034
- Fully traceable to international standards with high accuracy
- 500-mL pack size delivered with safety data sheet
- 18-months shelf life
- Supplied in tamper-evident bottles
Informacje prawne
część zamienna
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)