Merck
12752
Supelco
Mettler Toledo Calibration substance ME 18870
Synonim(y):
Benzophenone, Diphenyl ketone, Diphenylmethanone, NSC 8077
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)2CO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.22
Beilstein:
1238185
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
20121904
ciśnienie pary
1 mmHg ( 108 °C)
bp
305 °C (lit.)
mp
47-51 °C (lit.)
47.6-48.6 °C (DSC)
ciąg SMILES
O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Klucz InChI
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
280.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
138 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)