Merck
12584
Supelco
Dioctyl phenylphosphonate
for ion-selective electrodes, Selectophore
Synonim(y):
DOPP
Wybierz wielkość
10 ML
2580,00 zł
2580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 ML
2580,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5P(O)[O(CH2)7CH3]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
382.52
Beilstein:
2948496
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.61
2580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
for ion-selective electrodes
Poziom jakości
linia produktu
Selectophore
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.478 (lit.)
bp
207 °C/4 mmHg (lit.)
gęstość
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCOP(=O)(OCCCCCCCC)c1ccccc1
InChI
1S/C22H39O3P/c1-3-5-7-9-11-16-20-24-26(23,22-18-14-13-15-19-22)25-21-17-12-10-8-6-4-2/h13-15,18-19H,3-12,16-17,20-21H2,1-2H3
Klucz InChI
HAKMAMKAFTZXOZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Zastosowanie
Dioctyl phenylphosphonate (DOPP) was used as plasticizer, in an experiment conducted for designing iron ion sensor based on functionalised ZnO (Zinc Oxide) nanorods.[1] It was also used in Raman and UV-vis spectroscopic study, of polyaniline (PANI) membranes containing different amounts of a bulky lipophilic cationic additive, tridodecylmethylammonium chloride (TDMACl).[2]
Inne uwagi
Plasticizer used in ion-selective electrodes[3][4][5]
Informacje prawne
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Iron ion sensor based on functionalized ZnO nanorods.
Kimkeang K
Electroanalysis, 24 (3), 521-528 (2012)
G.H. Griffiths et al.
Analyst, 97, 420-420 (1972)
Samah Hamze et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(7) (2020-07-02)
High-quality graphene is an especially promising carbon nanomaterial for developing nanofluids for enhancing heat transfer in fluid circulation systems. We report a complete study on few layer graphene (FLG) based nanofluids, including FLG synthesis, FLG-based nanofluid preparation, and their thermal
G.J. Moody et al.
Ion-Selective Electrode Rev., 1, 3-3 (1979)
K Oohira et al.
Biophysical chemistry, 61(1), 29-35 (1996-08-30)
Electric characteristics of two kinds of membranes in response to NaCl and quinine were theoretically studied; one membrane composed of polyvinyl chloride (PVC) and dioctylphenylphosphonate (DOPP), and the other a lipid/PVC/DOPP membrane containing PVC, DOPP and a negatively charged lipid.