Merck
121495
Sigma-Aldrich
Rhodanile Blue
A complex of Nile Blue and Rhodamine B., Dye content 75 %
Wybierz wielkość
5 G
1040,00 zł
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1040,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H48ClN5O3
Masa cząsteczkowa:
778.38
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
powder or crystals
skład
Dye content, 75%
λmaks.
552 nm
630 nm (2nd)
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2N=C3C(Oc2c1)=CC(=N/C(=O)c4ccccc4C5=C6C=C\C(C=C6Oc7cc(ccc57)N(CC)CC)=[N+](\CC)CC)\c8ccccc38
Klucz InChI
UYQVPCFMVWEDCA-HAIIBULWSA-M
Zastosowanie
Biological stain
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Manabu Kawada et al.
Anticancer research, 24(3a), 1561-1568 (2004-07-28)
Stromal cells play an important role in regulating epithelial malignancies through diffusible factors and adhesion. Modulation of the tumor-stromal cell interaction is an attractive target for new antitumor strategies. To screen for a modulator of the interaction, we have now
L Kass
Archives of pathology & laboratory medicine, 109(4), 320-324 (1985-04-01)
Using the oxazine dye rhodanile blue, large typical megakaryocytes and small megakaryocytes (micromegakaryocytes) from the bone marrows of normal persons, and from patients with a variety of preleukemic disorders, acute lymphoblastic and nonlymphoblastic leukemia, chronic granulocytic leukemia, and idiopathic thrombocytopenic