Kluczowe dokumenty
11691
Srebrny standard dla ICP
suitable for ICP, ready-to-use, in nitric acid
Synonim(y):
Silver nitrate solution
About This Item
Polecane produkty
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
stężenie
in nitric acid
1.000 g/L Ag
metody
AAS: suitable
ICP: suitable
Format
single component solution
ciąg SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Klucz InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Uwaga dotycząca przygotowania
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)